Learn More
Étalon de zirconium pour ICP, classe Assurance, SPEX CertiPrep™
Code produit. 11963783 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Quantité:
125 ml
250 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en PEBD lixivié trois fois
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
Zr1000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Identifiants chimiques
CAS 13826-66-9, 7697-37-2, 7732-18-5
Formule moléculaire H2N2O7Zr
Poids moléculaire (g/mol) 233.247
Clé InChI UJVRJBAUJYZFIX-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 83761
Nom IUPAC acide nitrique;phénylguanidine
SMILES [N+](=O)(O)[O-].[N+](=O)(O)[O-].O=[Zr]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zirconium Standard
Note relative au nom For AA and ICP
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
% min. CAS 0.1, 2.0, 97.9
Quantité 125 ml
% max. CAS 0.1, 2.0, 97.9
Certificat d’analyse Certificat d’assurance des rapports d’analyse jusqu’à 39 éléments à des niveaux de l’ordre du ppb.
Concentration or Composition Notes 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS. La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse.
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Qualité Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 000mg/l
Solvant ou matrice HNO3 2 %
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire