Learn More
Éponge en zirconium, 99,5 %, Zr et Hf, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11395938
Éponge en zirconium, 99,5 %, Zr et Hf, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11395938
250 g
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 11395938
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010441.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-67-7
Formule moléculaire Zr
Poids moléculaire (g/mol) 91.22
Numéro MDL MFCD00011303 MFCD00148878
Clé InChI QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
CID PubChem 23995
ChEBI CHEBI:33342
Nom IUPAC zirconium
SMILES [Zr]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zirconium
Couleur Gris
Aspect Gray sponge
Plage de pourcentage du dosage 99.5%
Quantité 250 g
Odeur Odorless
Forme Éponge, 0,8 à 25,4 mm (0,03 à 1,0 po)
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotZ16K018 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/12/2024 Catalog Number010441.30,010441.A1,010441.18
Numéro de lotG21R004 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/11/2021 Catalog Number010441.30,010441.A1,010441.18
Numéro de lotW30B036 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/11/2021 Catalog Number010441.30,010441.A1,010441.18
Numéro de lotK21Y040 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/11/2021 Catalog Number010441.30,010441.A1,010441.18
Numéro de lotA06U039 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/11/2021 Catalog Number010441.30,010441.A1,010441.18
Nom du produit
Éponge en zirconium, 99,5 %, Zr et Hf, Thermo Scientific Chemicals >