Learn More
Lingot de zirconium, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre x 6,35 mm (0,25 po) de longueur, 99,5 % (base de métaux à l’exception de Hf), Hf nominal à 3 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11309068
Lingot de zirconium, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre x 6,35 mm (0,25 po) de longueur, 99,5 % (base de métaux à l’exception de Hf), Hf nominal à 3 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11309068
100 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Code produit. 11309068
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 042509.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-67-7
Formule moléculaire Zr
Poids moléculaire (g/mol) 91.22
Numéro MDL MFCD00011303 MFCD00148878
Clé InChI QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
CID PubChem 23995
ChEBI CHEBI:33342
Nom IUPAC zirconium
SMILES [Zr]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zirconium slug
Note relative au nom 6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length
Notes de pourcentage du dosage (base des métaux à l’exclusion du Hf), Hf nominal 3 %
Quantité 100 g
Pourcentage de pureté 99.5%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Hf nominal 3%
Odeur Odorless
Poids ≈1.31g/slug
Forme Pastille
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotW26I039 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/10/2022 Catalog Number042510.09,042509.22,042509.14
Numéro de lotC24T011 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/12/2021 Catalog Number042508.22,042509.22,042508.14
Numéro de lotE02Z023 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number042510.09,042509.22,042509.14
Numéro de lotP12H056 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number042510.09,042509.22,042509.14
Numéro de lotA22S015 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number042510.09,042509.22,042509.14
Nom du produit
Lingot de zirconium, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre x 6,35 mm (0,25 po) de longueur, 99,5 % (base de métaux à l’exception de Hf), Hf nominal à 3 %, Thermo Scientific Chemicals >