Learn More
Lingot de zirconium, 3,175 mm (0,125 po) de diamètre x 6,35 mm (0,25 po) de longueur, 99,5 % (base de métaux à l’exception de Hf), Hf nominal à 3 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11329068
Lingot de zirconium, 3,175 mm (0,125 po) de diamètre x 6,35 mm (0,25 po) de longueur, 99,5 % (base de métaux à l’exception de Hf), Hf nominal à 3 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11329068
10 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Code produit. 11329068
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 042510.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-67-7
Formule moléculaire Zr
Poids moléculaire (g/mol) 91.22
Numéro MDL MFCD00011303 MFCD00148878
Clé InChI QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
CID PubChem 23995
ChEBI CHEBI:33342
Nom IUPAC zirconium
SMILES [Zr]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zirconium slug
Note relative au nom 3.175mm (0.125 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length
Notes de pourcentage du dosage (base des métaux à l’exclusion du Hf), Hf nominal 3 %
Quantité 10 g
Pourcentage de pureté 99.5%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Hf nominal 3%
Odeur Odorless
Poids ≈0.33g/slug
Forme Pastille
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotW26I039 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/10/2022 Catalog Number042510.09,042509.22,042509.14
Numéro de lotE02Z023 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number042510.09,042509.22,042509.14
Numéro de lotP12H056 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number042510.09,042509.22,042509.14
Numéro de lotA22S015 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number042510.09,042509.22,042509.14
Numéro de lotW05F044 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number042510.09,042509.22,042509.14
Nom du produit
Lingot de zirconium, 3,175 mm (0,125 po) de diamètre x 6,35 mm (0,25 po) de longueur, 99,5 % (base de métaux à l’exception de Hf), Hf nominal à 3 %, Thermo Scientific Chemicals >