Learn More
Plaque en zirconium, 6,4 mm (0,25 po) d’épaisseur, 25x100 mm (0,98x3,9 po), 99,2 % (analyse des métaux à l’état de trace à l’exclusion de Hf), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15484725
Plaque en zirconium, 6,4 mm (0,25 po) d’épaisseur, 25x100 mm (0,98x3,9 po), 99,2 % (analyse des métaux à l’état de trace à l’exclusion de Hf), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15484725
1 Pc.
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
5 Pc.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 15484725
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 000934.KF
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-67-7
Formule moléculaire Zr
Poids moléculaire (g/mol) 91.22
Numéro MDL MFCD00011303 MFCD00148878
Clé InChI QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
CID PubChem 23995
ChEBI CHEBI:33342
Nom IUPAC zirconium
SMILES [Zr]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zirconium plate
Note relative au nom 6.4mm (0.25 in.) thick, 25x100mm (0.98x3.9 in.), Temper: annealed
Notes de pourcentage du dosage (métaux à l’exception du Hf)
Quantité 1 Pc.
Pourcentage de pureté 99.2%
Odeur Odorless
Poids ≈104g/25x100mm
Forme Plaque
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotY04D009 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number000934.KJ,000934.KF
Numéro de lotD21K08 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number000934.KJ,000934.KF
Numéro de lotZ13D020 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number000934.KJ,000934.KF
Numéro de lotL09M23 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number000934.KJ,000934.KF
Numéro de lotY09E062 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number000934.KJ,000934.KF
Nom du produit
Plaque en zirconium, 6,4 mm (0,25 po) d’épaisseur, 25x100 mm (0,98x3,9 po), 99,2 % (analyse des métaux à l’état de trace à l’exclusion de Hf), Thermo Scientific Chemicals >