Learn More
Plaque en zirconium, 6,4 mm (0,25 po) d’épaisseur, 100x100 mm (3,9x3,9 po), 99,2 % (analyse des métaux à l’état de trace sauf Hf), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15494905
Plaque en zirconium, 6,4 mm (0,25 po) d’épaisseur, 100x100 mm (3,9x3,9 po), 99,2 % (analyse des métaux à l’état de trace sauf Hf), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15494905
5 Pc.
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 Pc.
5 Pc.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Code produit. 15494905
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 044261.KJ
Demander un format en vrac ou personnalisé
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-67-7
Formule moléculaire Zr
Poids moléculaire (g/mol) 91.22
Numéro MDL MFCD00011303 MFCD00148878
Clé InChI QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
CID PubChem 23995
ChEBI CHEBI:33342
Nom IUPAC zirconium
SMILES [Zr]
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Zirconium plate
Note relative au nom 6.4mm (0.25 in.) thick, 100x100mm (3.9x3.9 in.), Temper: annealed
Notes de pourcentage du dosage (métaux à l’exception du Hf)
Quantité 5 Pc.
Pourcentage de pureté 99.2%
Odeur Odorless
Poids ≈416g/100x100mm
Forme Plaque
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotJ05Q063 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number044274.06,044261.KF,044261.KJ
Numéro de lotC05Z023 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number044274.06,044261.KF,044261.KJ
Numéro de lotJ16M36 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/11/2021 Catalog Number044274.06,044261.KF,044261.KJ
Numéro de lotC22Z032 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog Number044274.06,044261.KF,044261.KJ
Numéro de lotQ26F016 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog Number044274.06,044261.KF,044261.KJ
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Plaque en zirconium, 6,4 mm (0,25 po) d’épaisseur, 100x100 mm (3,9x3,9 po), 99,2 % (analyse des métaux à l’état de trace sauf Hf), Thermo Scientific Chemicals >
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt