Learn More
Oxyde de zirconium, yttria stabilisée, précurseur polymère
Code produit. 11359718
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
En tant qu’électrolyte solide et revêtement de barrière thermique
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314-23-4
Formule moléculaire O2Zr
Poids moléculaire (g/mol) 123.22
Numéro MDL MFCD00011310 MFCD01868884
Clé InChI MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
CID PubChem 62395
Nom IUPAC dioxozirconium
SMILES O=[Zr]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Zirconium oxide
Note relative au nom Yttria stabilized, polymeric precursor
Forme physique Liquide
Quantité 1 g
Numéro UN UN1993
Informations sur la solubilité Soluble in hexane, toluene, alcohol