Learn More
Oxyde de zirconium, yttria stabilisée, pièces de broyage, 10 mm de diamètre, Thermo Scientific Chemicals
133.67€ - 471.35€
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD00145546
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11399408
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
043286.30
250 g
133.67€
250g
11309418
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
043286.A1
1 kg
471.35€
1kg
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
MFCD00145546
Spécification
Zirconium oxide
MFCD00145546
Off-white chunks
Blanc
Odorless
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-227-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante