Learn More
Thermo Scientific™ Creusets à fond rond en oxyde de zirconium, forme basse
Code produit. 15483835
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
100 ml
200mL
Diamètre (métrique) externe:
29 mm
67 mm
82mm
Hauteur (métrique):
21 mm
51 mm
63mm
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 15483835
Marque: Thermo Scientific™ 041292.KF
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Zirconium Oxide
Quantité 1 unité
Capacité (métrique) 5 ml
Diamètre (métrique) externe 29 mm
Hauteur (métrique) 21 mm
Product Type Creusets à fond rond en oxyde de zirconium, forme basse
Diamètre (métrique) de la base 18mm