Learn More
Thermo Scientific™ Creusets à fond rond en oxyde de zirconium, forme basse
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
100 ml
200mL
Diamètre (métrique) externe:
29 mm
67 mm
82mm
Hauteur (métrique):
21 mm
51 mm
63mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Matériau | Zirconium Oxide |
| Quantité | 1 unité |
| Capacité (métrique) | 200mL |
| Diamètre (métrique) externe | 82mm |
| Hauteur (métrique) | 63mm |
| Product Type | Creusets à fond rond en oxyde de zirconium, forme basse |
| Diamètre (métrique) de la base | 42mm |