Learn More
Thermo Scientific Chemicals Creusets à fond rond en oxyde de zirconium, forme haute
Code produit. p-4865543
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
100mL
200mL
Diamètre (métrique) externe:
26mm
30 mm
56mm
69mm
Hauteur (métrique):
29mm
34 mm
68mm
85mm
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 15433845
Marque: Thermo Scientific Chemicals 041297.KF
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Oxyde de zirconium
Quantité 1 unité
Capacité (métrique) 5 ml
Diamètre (métrique) externe 26mm
Hauteur (métrique) 29mm
Product Type Creusets à fond rond en oxyde de zirconium, forme haute
Diamètre (métrique) de la base 18mm