Learn More
Oxyde de zirconium, précurseur polymérique, Thermo Scientific Chemicals
Préparation de films d’oxyde de zirconium, de l’électrolyte solide
161.00€ - 1672.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1314-23-4 |
---|---|
Formule moléculaire | O2Zr |
Poids moléculaire (g/mol) | 123.22 |
Numéro MDL | MFCD00011310 MFCD01868884 |
Clé InChI | MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler |
CID PubChem | 62395 |
Nom IUPAC | dioxozirconium |
SMILES | O=[Zr]=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11335587
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042766.14 |
25 g |
161.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11345587
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042766.22 |
100 g |
484.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11325587
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042766.36 |
500 g | N/A | ||||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
1314-23-4 | |
123.22 | |
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N | |
62395 | |
O=[Zr]=O |
O2Zr | |
MFCD00011310 MFCD01868884 | |
zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler | |
dioxozirconium |
Spécification
Zirconium oxide | |
1314-23-4 | |
Liquide visqueux | |
MFCD00011310 MFCD01868884 | |
zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler | |
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N | |
dioxozirconium | |
62395 | |
Moisture sensitive |
Polymeric precursor | |
Jaune à marron | |
O2Zr | |
UN1993 | |
Soluble in alcohols | |
O=[Zr]=O | |
123.22 | |
Alcohol-like |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225-H315-H319-H335-H336
Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H225-H315-H319-H335-H336
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote
RUO – Research Use Only