Learn More
RETSCH Billes de broyage en oxyde de zirconium
Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Broyeur centrifuge à billes S 100
Broyeur à billes haute énergie Emax
Désintégration des cellules et des tissus avec 200 mm et 400 mm
MM 200 et MM 301
MM 400
Diamètre (métrique):
0,1 mm
0,5 mm
1 mm
2 mm
3 mm
5 mm
12 mm
40 mm
Conditionnement:
1 pièce
200 pièces
Description
Billes pour vibro-broyeur, mm200,mm400 Cryomill
• Guide d'utilisation des bols et billes
• Bol volume utile admission billes
• 1,5mL 0,5mL 1mm 1 à 2 x φ 5mm 5mL 2mL 2mm 1 à 2 x φ 7mm 10mL 4mL 4mm 1 à 2 x φ 9 ou 12mm 25mL 10mL 6mm 2 x φ 12 ou 1 x φ 15*mm 35mL 15mL 6mm 1 x φ 20mm 50mL 20mL 8mm 1 x φ 25mm
• *Bille φ 15mm sur demande
• Bille
• Guide d'utilisation des bols et billes
• Bol volume utile admission billes
• 1,5mL 0,5mL 1mm 1 à 2 x φ 5mm 5mL 2mL 2mm 1 à 2 x φ 7mm 10mL 4mL 4mm 1 à 2 x φ 9 ou 12mm 25mL 10mL 6mm 2 x φ 12 ou 1 x φ 15*mm 35mL 15mL 6mm 1 x φ 20mm 50mL 20mL 8mm 1 x φ 25mm
• *Bille φ 15mm sur demande
• Bille
Spécification
Spécification
| Type de produit | Boulets de broyage |
| Diamètre (métrique) | 12 mm |
| À utiliser avec (équipement) | MM 200 et MM 301 |
| Matériau | Oxyde de zirconium |