Learn More
RETSCH Billes de broyage en oxyde de zirconium
Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Broyeur centrifuge à billes S 100
Broyeur à billes haute énergie Emax
Désintégration des cellules et des tissus avec 200 mm et 400 mm
MM 200 et MM 301
MM 400
Diamètre (métrique):
0,1 mm
0,5 mm
1 mm
2 mm
3 mm
5 mm
12 mm
40 mm
Conditionnement:
1 pièce
200 pièces
Description
Billes
• Nombre de billes par bol
• Bol vol. utile nb. de billes admission
• 50mL 20mL 3x φ 20mm <3mm 10x φ 10mm
• 125mL 50mL 6x φ 20mm <4mm 25x φ 10mm
• 250mL 100mL 5x φ 30mm <6mm 12x φ 20mm 50x φ 10mm
• 500mL 250mL 4x φ 40mm <10mm 8x φ 30mm 20x φ 20mm 100x φ 10mm
• Bille
• Oxyde de zirconium
• Nombre de billes par bol
• Bol vol. utile nb. de billes admission
• 50mL 20mL 3x φ 20mm <3mm 10x φ 10mm
• 125mL 50mL 6x φ 20mm <4mm 25x φ 10mm
• 250mL 100mL 5x φ 30mm <6mm 12x φ 20mm 50x φ 10mm
• 500mL 250mL 4x φ 40mm <10mm 8x φ 30mm 20x φ 20mm 100x φ 10mm
• Bille
• Oxyde de zirconium
Spécification
Spécification
| Type de produit | Boulets de broyage |
| Diamètre (métrique) | 40 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Broyeur centrifuge à billes S 100 |
| Matériau | Oxyde de zirconium |