Learn More
RETSCH Billes de broyage en oxyde de zirconium
Marque: RETSCH 22.455.0009
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Billes pour vibro-broyeur, mm200,mm400 Cryomill• Guide d'utilisation des bols et billes
• Bol volume utile admission billes
• 1,5mL 0,5mL 1mm 1 à 2 x φ 5mm 5mL 2mL 2mm 1 à 2 x φ 7mm 10mL 4mL 4mm 1 à 2 x φ 9 ou 12mm 25mL 10mL 6mm 2 x φ 12 ou 1 x φ 15*mm 35mL 15mL 6mm 1 x φ 20mm 50mL 20mL 8mm 1 x φ 25mm
• *Bille φ 15mm sur demande
• Bille
Spécification
Boulets de broyage | |
5 mm | |
MM 400 | |
Oxyde de zirconium |