Learn More
Oxyde de zirconium, support de catalyseur, sulfaté, Thermo Scientific™
117.00€ - 1348.00€
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD01863639
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15482397
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
045600.22
100 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15492397
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
045600.36
500 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15402407
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
045600.A4
2.5 kg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
MFCD01863639
Spécification
Zirconium Oxide
Blanc
MFCD01863639
Odorless
5.5
3500°C
Pellets
Soluble in hydrofluoric acid and sulfuric acid.
White pellets
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
H315-H319
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante