Learn More
n-butoxate de zirconium, 80 % w/w dans 1-butanol, Thermo Scientific Chemicals
29.55€ - 235.17€
Identifiants chimiques
CAS 1071-76-7
Formule moléculaire C16H40O4Zr+4
Poids moléculaire (g/mol) 387.716
Numéro MDL MFCD00048765
Clé InChI ASUYWGMDIAPAKI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-butanol, zirconium 4+ salt 4:1, 1-butanol, zirconium 4++ salt
CID PubChem 122130442
Nom IUPAC 1-butanol zirconium(4+)
SMILES CCCCO.CCCCO.CCCCO.CCCCO.[Zr+4]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11470927
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23317.18
50 g
29.55€
50g
11480927
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23317.30
250 g
75.58€
250g
11460927
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23317.0B
1000 g
235.17€
1000g
Description
Description
Zirconium(IV) butoxide solution used in the preparation of CeO2-stabilized zirconia polycrystals gel that have good applications as protective coatings of steel and ferrous alloys.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Solution de butoxide de zirconium(IV) utilisée dans la préparation du gel de polycristaux de zirconia stabilisé au CeO2 qui ont de bonnes applications comme revêtements protecteurs d‘acier et d‘alliages ferreux.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l‘écart des agents oxydants, des acides, des bases, des halogènes, des métaux alcalins, de l‘eau et de l‘humidité.
Spécification
Identifiants chimiques
1071-76-7
387.716
ASUYWGMDIAPAKI-UHFFFAOYSA-N
122130442
CCCCO.CCCCO.CCCCO.CCCCO.[Zr+4]
C16H40O4Zr+4
MFCD00048765
1-butanol, zirconium 4+ salt 4:1, 1-butanol, zirconium 4++ salt
1-butanol zirconium(4+)
Spécification
Zirconium n-butoxide
C16H40O4Zr+4
MFCD00048765
4132649
1-butanol, zirconium 4+ salt 4:1, 1-butanol, zirconium 4++ salt
ASUYWGMDIAPAKI-UHFFFAOYSA-N
1-butanol zirconium(4+)
122130442
80% w/w in 1-butanol
1.466
1.07
1071-76-7
[CH3(CH2)3O]4Zr
UN1120
38°C (100°F)
Hydrolyzes in water.
CCCCO.CCCCO.CCCCO.CCCCO.[Zr+4]
387.716
383.68
Alcohol-like
Moisture sensitive
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H318-H226-H335-H336-H315
Provoque de graves lésions des yeux.
Liquide et vapeurs inflammables.
Peut irriter les voies respiratoires.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Provoque une irritation cutanée.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H315-H318-H335-H336
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :BUTANOLS
missing translation for 'einecsNumber' : 213-995-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon