Learn More
Bloc de zirconium, de 3 à 6 mm (de 0,1 à 0,2 po), 99,8 % (base de métaux à l’exception de Hf), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11333318
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11333318
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 036253.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Pour les dépôts sous vide
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-67-7
Formule moléculaire Zr
Poids moléculaire (g/mol) 91.22
Numéro MDL MFCD00011303 MFCD00148878
Clé InChI QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
CID PubChem 23995
ChEBI CHEBI:33342
Nom IUPAC zirconium
SMILES [Zr]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zirconium
Couleur Gris à argent
Aspect Gray to silver lump
Quantité 25 g
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.8% (Metals basis excluding Hf)