Learn More
Sulfate de zirconium(IV) tétrahydraté, 98+ % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11369457
Sulfate de zirconium(IV) tétrahydraté, 98+ % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11369457
100 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Code produit. 11369457
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 041041.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Support de catalyseur
Catalyst support.Zirconium disulfate tetrahydrate is used in organic synthesis. It is also used in tanning white leather. Further, it is used as catalyst supports to precipitate proteins and amino acids. It is also useful in chemical analysis. It plays an essential role as an additive for lubricants and as a pigment stabilizer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7446-31-3
Formule moléculaire H8O12S2Zr
Poids moléculaire (g/mol) 355.40
Numéro MDL MFCD00149267
Clé InChI NLOQZPHAWQDLQW-UHFFFAOYSA-J
Synonyme zirconium sulfate tetrahydrate, unii-os8l03qu95, sulfuric acid, zirconium 4+ salt 2:1 , tetrahydrate, zirconium iv sulfate tetrahydrate, zirconiumsulfatetetrahydrate, 2so4.zr.4h2o, ksc498a6d, zirconium 4+ tetrahydrate disulfate, zirconium 4+ ion tetrahydrate disulfate
CID PubChem 23219663
Nom IUPAC sulfate de zirconium(4+) tétrahydraté
SMILES O.O.O.O.[Zr+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Zirconium(IV) sulfate tetrahydrate
Couleur Blanc
Quantité 100 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Merck Index 14,10182
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 355.40 (283.34 Anhydrous)
Pourcentage de pureté ≥98%
Densité 3.22 g/mL
compliance-icons
Identifiant produit
  • Zirconium(IV) sulfate tetrahydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Zirconium sulfate tetrahydrate
Nom du produit
Sulfate de zirconium(IV) tétrahydraté, 98+ % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals >