Learn More
Propoxide de zirconium(IV), env. 70 %, solution dans 1-propanol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10694175 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
800mL
Code produit. 10694175
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 23519-77-9 | C12H28O4Zr | 327.58 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23519-77-9, 71-23-8
Formule moléculaire C12H28O4Zr
Poids moléculaire (g/mol) 327.58
Numéro MDL MFCD00015307
Clé InChI XPGAWFIWCWKDDL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zirconium iv tetrapropoxide, zirconium iv propoxide, unii-a7z4n4e80x, 1-propanol, zirconium 4+ salt, zirconium propoxide, zirconium n-propoxide, 1-propanol, zirconium 4+ salt 4:1, zirconium iv propoxide solution, zirconium tetrapropanolate, propyl alcohol, zirconium 4+ salt
CID PubChem 90139
SMILES CCCO[Zr](OCCC)(OCCC)OCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Zirconium(IV) propoxide
Note relative au nom ca. 70%
Couleur Ambre à incolore
Densité 1.0440g/mL
Point d’éclair 23°C
Plage de pourcentage du dosage 27.0 to 29% (ZrO2)
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule linéaire Zr(OCH2CH2CH3)4
Quantité 800 mL
Gravité spécifique 1.044
Nom IUPAC propan-1-olate ; zirconium(4+)
Poids de la formule 327.57
Pourcentage de pureté ca. 70%
Forme physique Solution légèrement visqueuse
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Zirconium(IV) propoxide, solution in propanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.