Learn More
Oxyde de zirconium(IV), yttria stabilisée, 99,95 % (pureté du métal à l’exclusion de Hf), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15437005
Oxyde de zirconium(IV), yttria stabilisée, 99,95 % (pureté du métal à l’exclusion de Hf), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15437005
500 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 15437005
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 045562.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Zirconium(IV) oxide is used as an additive in the production of piezoelectric crystals, in high-frequency induction coils and in ceramic glazes. It finds application as solid electrolyte in electrochromic devices and precursor to the electroceramic lead zirconate titanate (PZT), as insulator in transistors, as a thermal barrier coating in jet and diesel engines and as diamond simulant in jewelry. It is used in oxygen sensors, fuel cell membranes and in orthopaedic implants of hip joints. It is coated on silica gel surface and found to be used in the extraction of chromium from aqueous solutions at a pH of about 3.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314-23-4
Formule moléculaire O2Zr
Poids moléculaire (g/mol) 123.22
Numéro MDL MFCD00011310 MFCD01868884
Clé InChI MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
CID PubChem 62395
Nom IUPAC dioxozirconium
SMILES O=[Zr]=O
Spécification
Point d’ébullition ∼5000°C
Nom chimique ou matériau Zirconium (IV) oxide
Point de fusion ∼2700°C
Note relative au nom Yttria stabilized
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Notes de pourcentage du dosage (métaux à l’exception du Hf)
Merck Index 14,10180
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in sulfuric acid and hydrofluoric acid.
Pourcentage de pureté 99.95%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) ZrO2 + 8% Y2O3
Odeur Odorless
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotQ17J007 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/04/2023 Catalog Number045562.36
Numéro de lotY04I038 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/11/2022 Catalog Number045565.04,045562.22,045562.36
Numéro de lotW07I025 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/09/2022 Catalog Number045565.04,045562.22,045562.36
Numéro de lotR02I077 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/05/2022 Catalog Number045565.04,045562.22,045562.36
Numéro de lotR21B019 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog Number045565.04,045562.22,045562.36
Nom du produit
Oxyde de zirconium(IV), yttria stabilisée, 99,95 % (pureté du métal à l’exclusion de Hf), Thermo Scientific Chemicals >