Learn More
Oxyde de zirconium(IV), ciment, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11309028
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Adhésif à un composant. Liaisons avec l’oxyde de zirconium et le silicone. Présente de bonnes propriétés diélectriques
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314-23-4
Formule moléculaire O2Zr
Poids moléculaire (g/mol) 123.22
Numéro MDL MFCD00011310 MFCD01868884
Clé InChI MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
CID PubChem 62395
Nom IUPAC dioxozirconium
SMILES O=[Zr]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Zirconium(IV) oxide
Couleur Marron
Forme physique Liquide/pâte
Quantité 1 kg
Odeur Odorless
Aspect Light brown liquid/paste