Learn More
Oxyde de zirconium(IV), oxyde de calcium stabilisé, 99,4 % (pureté du métal, à l’exclusion du Hf), Thermo Scientific™
42.41€ - 340.70€
Identifiants chimiques
CAS 1314-23-4
Formule moléculaire O2Zr
Poids moléculaire (g/mol) 123.22
Numéro MDL MFCD00011310 MFCD01868884
Clé InChI MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
CID PubChem 62395
Nom IUPAC dioxozirconium
SMILES O=[Zr]=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11378418
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
040453.18
50 g
42.41€
50g
11398418
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
040453.30
250 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11388418
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
040453.A1
1 kg
340.70€
1kg
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
1314-23-4
123.22
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
62395
O=[Zr]=O
O2Zr
MFCD00011310 MFCD01868884
zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
dioxozirconium
Spécification
∼5000°C
∼2700°C
1314-23-4
(métaux à l’exception du Hf)
MFCD00011310 MFCD01868884
zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
O=[Zr]=O
123.22
123.22
ZrO2, 4% CaO
Zirconium(IV) oxide
Calcia stabilized
Poudre
O2Zr
14,10180
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
dioxozirconium
62395
99.4%
Odorless
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-227-2
missing translation for 'rtecsNumber' : ZH8800000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante