Learn More
Oxyde de zirconium(IV), 20 % dans l’H2O, dispersion colloïdale, Thermo Scientific™
61.68€ - 179.00€
Identifiants chimiques
CAS 1314-23-4
Formule moléculaire O2Zr
Poids moléculaire (g/mol) 123.22
Numéro MDL MFCD00011310 MFCD01868884
Clé InChI MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
CID PubChem 62395
Nom IUPAC dioxozirconium
SMILES O=[Zr]=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11347527
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
012732.36
500 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11357527
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
012732.A3
2 kg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
1314-23-4
123.22
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
62395
O=[Zr]=O
O2Zr
MFCD00011310 MFCD01868884
zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
dioxozirconium
Spécification
colloidal dispersion
Blanc
20% in H2O
MFCD00011310 MFCD01868884
It is soluble in HF,and hot H2SO4. It is insoluble in water.
O=[Zr]=O
123.22
123.22
1.26
1314-23-4
Liquide
O2Zr
zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
dioxozirconium
62395
Recognizable
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 8; Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 215-227-2
missing translation for 'rtecsNumber' : ZH8800000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante