Learn More
Iodure de zirconium(IV), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11303347
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Sensible à la lumière, à l’air et à l’humidité.
Used in the van Arkel-de Boer refining process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13986-26-0
Formule moléculaire I4Zr
Numéro MDL MFCD00049641
Synonyme zirconium iodide, unii-h6nzc1810v, zirconium iv ; iodide, acmc-1bzrf, zirconium 4+ tetraiodide
Spécification
Nom chimique ou matériau Zirconium(IV) iodide
Couleur Jaune
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 99%
Poids de la formule 598.84