Learn More
Fluorure de zirconium(IV), hafnium faible, 99 %, Hf < 0,1 %, Thermo Scientific Chemicals
79.80€ - 301.50€
Identifiants chimiques
CAS 7783-64-4
Numéro MDL MFCD00011307
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11307247
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
011542.14
25 g
79.80€
25g
11397237
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
011542.22
100 g
301.50€
100g
Description
Description
Zirconium fluoride is used as a zirconium source in oxygen-sensitive applications such as metal production.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7783-64-4
MFCD00011307
Spécification
Zirconium(IV) fluoride
Low hafnium
Blanc
ZrF4
UN3260
Insoluble in water.
99%
1.59
4.43 g/mL
600°C (sublimation)
7783-64-4
Poudre
MFCD00011307
14,10175
167.21
Hf <0.1%
Moisture sensitive
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE CORROSIVE, ACIDE, INORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 232-018-1
missing translation for 'rtecsNumber' : ZH7875000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante