Learn More
Chlorure de zirconium(IV), 98 %, 1 - 2 % de chlorure de hafnium(IV), Thermo Scientific Chemicals
21.70€ - 65.00€
Identifiants chimiques
CAS 10026-11-6
Formule moléculaire ZrCl4
Numéro MDL MFCD00011306
Synonyme Zirconium tetrachloride
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11373716
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14891.18
50 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11383716
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14891.30
250 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Zirconium(IV) chloride catalyzes the trans-hydrostannylation of acetylenes with Tri-n-butyl­tin hydride. It is used as a superior catalyst for the fries rearrangement of aryl acetates, giving the least hindered ortho-acetyl phenol in high yields at ambient temperatures. In the presence of ZrCl4, chloromethyl ethers are formed under mild conditions from acid chlorides and trioxane or paraformaldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de zirconium(IV) catalyse la trans-hydrostannylation des acétylènes avec l‘hydrure tri-n-butyl-étain. Il est utilisé comme catalyseur supérieur pour la transposition de Fries d‘acétates d‘aryle, donnant le phénol ortho-acétyle le moins gêné avec des rendements élevés à des températures ambiantes. En présence de ZrCl4, les éthers chlorométhyle se forment dans des conditions douces à partir de chlorures acides et de trioxane ou de paraformaldéhyde.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Manipuler et conserver sous un gaz inerte. Il est sensible à l’humidité. Incompatible avec les bases et les agents oxydants.
Spécification
Identifiants chimiques
10026-11-6
ZrCl4
MFCD00011306
Zirconium tetrachloride
Spécification
Zirconium(IV) chloride
10026-11-6
ZrCl4
UN2503
Zirconium tetrachloride
233.03
Moisture sensitive
331°C (sublimation)
cont. 1 à 2 % de chlorure de hafnium(IV)
MFCD00011306
14,10174
Reacts with water.
98%
2.803
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H302
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
P234-P264b-P270-P280-P284-P301+P312-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P330-P331-P363-P390-P501c
H290-H302-H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :TÉTRACHLORURE DE ZIRCONIUM
missing translation for 'einecsNumber' : 233-058-2
missing translation for 'rtecsNumber' : ZH7175000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon