Learn More
Feuille de zirconium, épaisseur 1,0 mm (0,039 po), hybridé, 99,2 % (métaux à l’exception de Hf), Hf 4,5 % max, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11390749
Feuille de zirconium, épaisseur 1,0 mm (0,039 po), hybridé, 99,2 % (métaux à l’exception de Hf), Hf 4,5 % max, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11390749
100 x 500 mm
Click to view available options
Quantité:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
100 x 500 mm
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 11390749
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010590.HP
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-67-7
Formule moléculaire Zr
Poids moléculaire (g/mol) 91.22
Numéro MDL MFCD00011303 MFCD00148878
Clé InChI QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
CID PubChem 23995
ChEBI CHEBI:33342
Nom IUPAC zirconium
SMILES [Zr]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zirconium foil
Note relative au nom 1.0mm (0.039 in.) thick, Annealed, Temper: soft
Notes de pourcentage du dosage (base de métaux à l’exclusion de Hf), Hf 4,5 % max.
Quantité 100 x 500 mm
Pourcentage de pureté 99.2%
Odeur Odorless
Poids ≈16.3g/50x50mm
Forme Feuille
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotQ29K029 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/05/2024 Catalog Number010590.FI,010590.GH,010590.HP
Numéro de lotN20K014 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/03/2024 Catalog Number010590.FI,010590.GH,010590.HP
Numéro de lotS24F051 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number010590.FI,010590.GH,010590.HP,010591.GR
Numéro de lotT24A029 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/11/2021 Catalog Number010590.FI,010590.GH,010590.HP,010591.GR
Numéro de lotJ05J16 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/11/2021 Catalog Number010590.FI,010590.GH,010590.HP,010591.GR
Nom du produit
Feuille de zirconium, épaisseur 1,0 mm (0,039 po), hybridé, 99,2 % (métaux à l’exception de Hf), Hf 4,5 % max, Thermo Scientific Chemicals >