Learn More
Feuille de zirconium, 0,20 mm (0,008 po) d’épaisseur, hybridé, 99,8 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 x 125 mm
125 x 500 mm
125 x 2000 mm
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Zirconium foil |
Note relative au nom | 0.20mm (0.008 in.) thick, Annealed, Temper: soft |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Quantité | 125 x 500 mm |
Pourcentage de pureté | 99.8% |
Odeur | Odorless |
Poids | ≈20.3g/100x125mm |
Forme | Feuille |
Nom du produit
Feuille de zirconium, 0,20 mm (0,008 po) d’épaisseur, hybridé, 99,8 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu