Learn More
Feuille de zirconium, 0,025 mm (0,001 po) d’épaisseur, 99,9 +% (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11384698
Feuille de zirconium, 0,025 mm (0,001 po) d’épaisseur, 99,9 +% (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11384698
25 x 25 mm
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
25 x 100 mm
25 x 500 mm
Code produit. 11384698
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 043049.FF
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-67-7
Formule moléculaire Zr
Poids moléculaire (g/mol) 91.22
Numéro MDL MFCD00011303 MFCD00148878
Clé InChI QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
CID PubChem 23995
ChEBI CHEBI:33342
Nom IUPAC zirconium
SMILES [Zr]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zirconium foil
Note relative au nom 0.025mm (0.001 in.) thick
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 25 x 25 mm
Pourcentage de pureté ≥99.9%
Odeur Odorless
Poids ≈0.1g/25x25mm
Forme Feuille
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotY19H025 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number043049.FW,043049.FF,043049.FQ
Numéro de lotH23L14 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/11/2021 Catalog Number043049.FW,043049.FF,043049.FQ
Numéro de lotQ25F022 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/11/2021 Catalog Number043049.FW,043049.FF,043049.FQ
Numéro de lotJ02L39 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/11/2021 Catalog Number043049.FW,043049.FF,043049.FQ
Numéro de lotW18A049 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/11/2021 Catalog Number043049.FW,043049.FF,043049.FQ
Nom du produit
Feuille de zirconium, 0,025 mm (0,001 po) d’épaisseur, 99,9 +% (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >