Learn More
Thermo Scientific™ Creuset en zirconium
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
39mm
42mm
42 mm
47mm
Hauteur (métrique):
33mm
35mm
36mm
44mm
44 mm
Description:
Anneau SlideOn Diamètre extérieur : 48 mm
Avec anneau à clipser ; Dia. ext. de l’anneau / bordure :48mm
Diamètre extérieur de l’anneau SnapOn : 44 mm
Diamètre extérieur du rebord à bride : 44 mm
Flanged Rim OD: 48 mm
Flanged Rim OD: 54 mm
SlideOn Ring OD: 54 mm
Snapon Ring OD: 50mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Description | Anneau SlideOn Diamètre extérieur : 48 mm |
| Matériau | Zirconium |
| Diamètre (métrique) externe | 42 mm |
| Hauteur (métrique) | 44 mm |
| Product Type | Creuset en zirconium |
| Diamètre (métrique) de la base | 29mm |