Learn More
Carbonate de zirconium, hydrate de base, Thermo Scientific Chemicals
62.00€ - 193.00€
Identifiants chimiques
CAS | 57219-64-4 |
---|---|
Formule moléculaire | CH2O7Zr2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 308.47 |
Numéro MDL | MFCD00172265 |
Clé InChI | ACWOHNQUPJAZIT-UHFFFAOYSA-J |
Synonyme | hydrogen carbonate; zirconium 4+, zirconium 4+ ion tetrabicarbonate, zirconium iv carbonatebasic |
CID PubChem | 22645944 |
Nom IUPAC | hydrogenocarbonate, zirconium(4+) |
SMILES | O[Zr](=O)OC(=O)O[Zr](O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11349338
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043245.36 |
500 g |
62.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11359338
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043245.A3 |
2 kg |
193.00€
2kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Zirconium Carbonate is used in the manufacturing of paint drier auxiliaries, pigments, water proof.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
57219-64-4 | |
308.47 | |
ACWOHNQUPJAZIT-UHFFFAOYSA-J | |
22645944 | |
O[Zr](=O)OC(=O)O[Zr](O)=O |
CH2O7Zr2 | |
MFCD00172265 | |
hydrogen carbonate; zirconium 4+, zirconium 4+ ion tetrabicarbonate, zirconium iv carbonatebasic | |
hydrogenocarbonate, zirconium(4+) |
Spécification
Zirconium carbonate | |
57219-64-4 | |
Poudre | |
MFCD00172265 | |
Insoluble in water. Soluble in hot concentrated acids. | |
O[Zr](=O)OC(=O)O[Zr](O)=O | |
308.47 | |
290.45 (Anhydrous) |
Basic hydrate | |
Blanc | |
CH2O7Zr2 | |
hydrogen carbonate; zirconium 4+, zirconium 4+ ion tetrabicarbonate, zirconium iv carbonatebasic | |
ACWOHNQUPJAZIT-UHFFFAOYSA-J | |
hydrogenocarbonate, zirconium(4+) | |
22645944 | |
2.2 g/mL |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 260-633-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only