Learn More
Carbure de zirconium, 99,5 % (pureté du métal, à l’exclusion du Hf), Hf < 200 ppm, Thermo Scientific Chemicals
91.20€ - 333.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12070-14-3 |
---|---|
Formule moléculaire | CZr |
Poids moléculaire (g/mol) | 103.24 |
Numéro MDL | MFCD00049640 |
Clé InChI | MHMXYYDKIQTOHA-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | methanidylidynezirconiumylium |
SMILES | [C-]#[Zr+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11388707
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035808.18 |
50 g |
91.20€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11378707
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035808.30 |
250 g |
333.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Zirconium carbide commercially used in tool bits for cutting tools. It is used as an abrasive, in cladding, in cermets and incandescent filaments. It finds application in the coating of uranium dioxide and thorium dioxide particles of nuclear fuel as well as in thermo-photovoltaic radiators and field emitter tips and arrays. It is involved in the usage as refractory coatings in nuclear reactors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12070-14-3 | |
103.24 | |
MHMXYYDKIQTOHA-UHFFFAOYSA-N | |
[C-]#[Zr+] |
CZr | |
MFCD00049640 | |
methanidylidynezirconiumylium |
Spécification
Zirconium carbide | |
12070-14-3 | |
Poudre | |
CZr | |
UN3178 | |
MHMXYYDKIQTOHA-UHFFFAOYSA-N | |
methanidylidynezirconiumylium | |
103.23 | |
Odorless |
3540°C | |
Gris | |
(Métaux à l’exception de Hf), Hf < 200 ppm | |
MFCD00049640 | |
Soluble in concentrated sulfuric acid,hydrofluoric acid and nitric acid. Insoluble in water. | |
[C-]#[Zr+] | |
103.24 | |
99.5% | |
6.73 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H228
Matière solide inflammable.
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
H228
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :4,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE INFLAMMABLE, INORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 235-125-1
missing translation for 'rtecsNumber' : ZH7155000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only