Learn More
Sel de zincon monosodique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7027476
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11451307
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B24256.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 62625-22-3 | C20H16N4NaO6S | 463.42 g/mol
Zincon monosodium salt is a colorimetric indicator used in the spectrophotometric determination of zinc, mercury and copper. Further, it is used for automated flow injection analysis of zinc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel de Zincon monosodique est un indicateur colorimétrique utilisé dans la détermination spectrophotométrique du zinc, du mercure et du cuivre. De plus, il est utilisé pour l’analyse automatisée par injection de flux du zinc.
Solubilité
Soluble dans les alcalis aqueux. Légèrement soluble dans l’eau et l’alcool. Insoluble dans d’autres solvants organiques.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62625-22-3
Formule moléculaire C20H16N4NaO6S
Poids moléculaire (g/mol) 463.42
Numéro MDL MFCD00064385
Clé InChI IABRINWJUBAIIE-JJECXDOKSA-N
CID PubChem 131856391
Nom IUPAC Acide 2-[2-[(Z)-N-[(Z)-(6-oxo-3-sulfocyclohexa-2,4-dien-1-ylidène)amino]-C-phénylcarbonimidoyl]hydrazinyl]benzoïque ; Sodium
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=NN=C2C=C(C=CC2=O)S(=O)(=O)O)NNC3=CC=CC=C3C(=O)O.[Na]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zincon monosodium salt
Point de fusion ∽203°C (decomposition)
Quantité 1 g
Beilstein 3872699
Informations sur la solubilité Soluble in aqueous alkali. Slightly soluble in water and alcohol. Insoluble in other organic solvents.
Poids de la formule 462.42
compliance-icons
Identifiant produit
  • Zincon monosodium salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Zincon monosodium salt