Learn More
Ttrifluoroacétate de zinc hydraté, Thermo Scientific Chemicals
93.40€ - 274.00€
Identifiants chimiques
CAS | 207801-31-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C4F6O4Zn |
Poids moléculaire (g/mol) | 291.41 |
Numéro MDL | MFCD00061595 |
Clé InChI | VCQWRGCXUWPSGY-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | zinc trifluoroacetate hydrate, acmc-1ch94, zinc trifluoroacetate-water 1/2/1, zinc 2+ hydrate ditrifluoroacetate |
CID PubChem | 57375648 |
Nom IUPAC | zinc ; 2,2,2-trifluoroacétate ; hydrate |
SMILES | [Zn++].[O-]C(=O)C(F)(F)F.[O-]C(=O)C(F)(F)F |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11363467
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
018686.14 |
25 g |
93.40€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11353467
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
018686.22 |
100 g |
274.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Zinc trifluoroacetate hydrate is useful biochemical for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
207801-31-8 | |
291.41 | |
VCQWRGCXUWPSGY-UHFFFAOYSA-L | |
57375648 | |
[Zn++].[O-]C(=O)C(F)(F)F.[O-]C(=O)C(F)(F)F |
C4F6O4Zn | |
MFCD00061595 | |
zinc trifluoroacetate hydrate, acmc-1ch94, zinc trifluoroacetate-water 1/2/1, zinc 2+ hydrate ditrifluoroacetate | |
zinc ; 2,2,2-trifluoroacétate ; hydrate |
Spécification
Zinc trifluoroacetate hydrate | |
C4F6O4Zn | |
UN3077 | |
zinc trifluoroacetate hydrate, acmc-1ch94, zinc trifluoroacetate-water 1/2/1, zinc 2+ hydrate ditrifluoroacetate | |
VCQWRGCXUWPSGY-UHFFFAOYSA-L | |
zinc ; 2,2,2-trifluoroacétate ; hydrate | |
57375648 | |
poudre/fragments |
207801-31-8 | |
MFCD00061595 | |
Hygroscopic | |
Soluble in water. | |
[Zn++].[O-]C(=O)C(F)(F)F.[O-]C(=O)C(F)(F)F | |
291.41 | |
291.40 (Anhydrous) |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H300
Mortel en cas d’ingestion.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :9 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SUBSTANCES DANGEREUSES POUR L’ENVIRONNEMENT, SOLIDES, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only