Learn More
Sulfure de zinc, 99,9 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4782242
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
Code produit. 11379239
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 088299.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1314-98-3 | SZn | 97.44 g/mol
Zinc sulfide is used in luminescent materials, infra red optical materials, semiconductors, as a pigment, and as a window for visible optics and infrared optics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314-98-3
Formule moléculaire SZn
Poids moléculaire (g/mol) 97.44
Numéro MDL MFCD00011301
Clé InChI DRDVZXDWVBGGMH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zinc sulfide, sachtolith, sphalerite, zinc blende, albalith, cleartran, zinc monosulfide, pigment white 7, zinc sulfide zns, zinc sulphide
CID PubChem 14821
SMILES [S--].[Zn++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc Sulfide
Point de fusion 1700°C
Forme physique Pièces, 3 à 12 mm (0,1 à 0,5 po)
Quantité 10 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9%, metal basis
Informations sur la solubilité Soluble in acids. Insoluble in water.
Nom IUPAC thioxozinc
Poids de la formule 97.43
Densité 4.1