Learn More
Solution de sulfate de zinc, 0,1 M, Honeywell™
Code produit. 15675020
Click to view available options
Quantité:
1 L
Volumétrique, 0,1 M de ZnSO4
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l´ensemble du flux de travail de titration et incluent :
  • Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
  • Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
  • Réactifs pour la complexométrie :
    • Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
    • Agents de masquage
  • Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc sulfate solution
CAS 7733-02-0
Quantité 1 L
Formule moléculaire O4SZn
Formule linéaire ZnSO4
Numéro MDL MFCD00011302
Numéro UN UN3082
Synonyme zinc sulfate, zinc sulphate, zincate, white vitriol, zinc sulfate 1:1, complexonat, bonazen, medizinc, optised, optraex
Clé InChI NWONKYPBYAMBJT-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Nom IUPAC zinc(2+) sulfate
Poids moléculaire (g/mol) 161.44
CID PubChem 24424
ChEBI CHEBI:35176
Poids de la formule 161.45g/mol
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Zinc sulfate-7-hydrate