Learn More
Solution de sulfate de zinc 0,05 M (0,05 N), concentrat conforme aux normes du NIST, pour l’analyse volumétrique, Fisher Chemical
Code produit. 10000240
Click to view available options
Quantité:
1 Ampule
6 Ampules
Identifiants chimiques
Numéro MDL 11302
Spécification
Point de fusion 0°C
Point d’ébullition 100°C
Quantité 6 Ampules
Conditionnement Ampoule
Forme Liquide
Identifiant produit
  • Zinc sulfate 0.05M solution