Learn More
Sulfate de zinc monohydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10656124
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7446-19-7
Formule moléculaire O4SZn·H2O
Poids moléculaire (g/mol) 179.47
Numéro MDL MFCD00149893
Clé InChI RNZCSKGULNFAMC-UHFFFAOYSA-L
Synonyme zinc sulfate monohydrate, zinc sulfate hydrate, unii-ptx099xsf1, ptx099xsf1, sulfuric acid, zinc salt 1:1 , monohydrate, zinc sulphate monohydrate, gunningite, sulfato de zinc monohydratado, zinc sulfate tn, zinc sulfate,monohydrate
CID PubChem 62639
Nom IUPAC Sulfate de zinc hydraté
SMILES O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Zn+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc sulfate monohydrate
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (Complexometry)
Formule linéaire ZnSO4·H2O
Merck Index 15, 10359
Informations sur la solubilité Solubility in water: 350g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in ethanol
Poids de la formule 179.47
Pourcentage de pureté 99%
Identification Confirmed (Zinc), Confirmed (Sulfate)
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Zinc sulfate monohydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.