Learn More
Sulfate de zinc heptahydraté, qualité ACS, 99,0 - 103,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Zinc sulfate |
Point de fusion | 100°C |
Note relative au nom | heptahydrate |
Forme physique | Grumeau |
Quantité | 100 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99.0-103.0% |
Informations sur la solubilité | Soluble in water,glycerol. |
Poids de la formule | 287.54 (161.43 Anhydrous) |
Qualité | ACS |
Sensibilité | Hygroscopic |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
X02K025 | Certificat d’analyse | 09/10/2024 | 033399.22,033399.36,033399.A4 |
P14K026 | Certificat d’analyse | 20/03/2024 | 033399.22,033399.36,033399.A4 |
Y30J039 | Certificat d’analyse | 15/12/2023 | 033399.22,033399.36,033399.A4 |
X04J028 | Certificat d’analyse | 24/10/2023 | 033399.22,033399.36,033399.A4 |
W27J011 | Certificat d’analyse | 05/10/2023 | 033399.22,033399.36,033399.A4 |
Sécurité et traitement
- Zinc sulfate heptahydrate, ACS
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Zinc sulphate heptahydrate, zinc sulphate