Learn More
Sulfate de zinc heptahydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11439733
Sulfate de zinc heptahydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11439733
2500 g
Click to view available options
Quantité:
500 g
2500 g
10 kg
Code produit. 11439733
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12915.0E
Demander un format en vrac ou personnalisé
Zinc sulfate heptahydrate is widely used as a coagulant in the production of rayon. It finds an application in the manufacturing of calico printing, wood preservation and lithopone. It is the source of zinc which is supplied in animal feeds, fertilizers and agricultural sprays. It is utilized as electrolytes for zinc plating and surface treating agents. It is also used as a mordant in dyeing, preservative for skin and leather and in medicine as an astringent and emetic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’heptahydrate de sulfate de zinc est largement utilisé comme coagulant dans la production de rayonne. Il trouve une application dans la fabrication de l‘impression de calico, de la préservation du bois et du lithopone. C‘est la source de zinc qui est fournie dans les aliments pour animaux, les engrais et les pulvérisateurs agricoles. Il est utilisé comme électrolytes pour les agents de galvanoplastie et de traitement de surface. Il est également utilisé comme mordant dans la teinture, conservateur pour la peau et le cuir et en médecine comme astringent et émétique.
Solubilité
Soluble dans l’eau et le glycérol.
Remarques
Incompatibles avec les bases fortes et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7446-20-0
Formule moléculaire H14O11SZn
Poids moléculaire (g/mol) 287.54
Numéro MDL MFCD00149894
Clé InChI RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Synonyme zinc sulfate heptahydrate, zinc sulfate jan, zinc sulfate 1:1 heptahydrate, unii-n57ji2k7wp, zinc vitriol heptahydrate, zinc sulfate heptahydrate 1:1:7, white vitriol heptahydrate, ccris 5563, zinc sulfate znso4 heptahydrate, znso4.7h2oAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 62640
ChEBI CHEBI:32312
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc sulfate heptahydrate
Point de fusion 100°C
pH 4.4 to 6
Quantité 2500 g
Formule linéaire ZnSO4·7H2O
Numéro UN UN3077
Merck Index 14,10159
Informations sur la solubilité Soluble in water and glycerol.
Nom IUPAC zinc(2+) heptahydrate sulfate
Poids de la formule 287.54 (161.43 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%
Sensibilité Hygroscopic
Densité 1.97
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10250489 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2024 Catalog NumberA12915.36,A12915.0E
Numéro de lot10247754 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/09/2023 Catalog NumberA12915.36,A12915.0E
Numéro de lot10241763 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/07/2022 Catalog NumberA12915.36,A12915.0E
Numéro de lot10237369 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog NumberA12915.36,A12915.0E
Numéro de lot10155111 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA12915.36,A12915.0E
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Zinc sulfate heptahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Zinc sulfate heptahydrate
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sulfate de zinc heptahydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >