Learn More
Stéarate de zinc, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10202512
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
20 kg
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 557-05-1
Numéro MDL MFCD00013031
Clé InChI XOOUIPVCVHRTMJ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme zinc stearate, zinc distearate, zinc octadecanoate, stearates, hydense, metallac, hytech, mathe, coad, zink distearat
CID PubChem 11178
Nom IUPAC Zinc;octadécanoate
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Zn+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc stearate
Point de fusion 118.0°C to 128.0°C
Couleur Blanc
Point d’éclair >100°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Tambour en fibre
Formule moléculaire C36H70O4Zn
Formule linéaire [CH3(CH2)16CO2]2Zn
Quantité 5 kg
Merck Index 15, 10358
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in ethanol,diethyl ether,,soluble in benzene,xylene,fats,oils
Poids moléculaire (g/mol) 632.34
Poids de la formule 632.34
Pourcentage de pureté 12.5 to 14.0% (ZnO)
Forme physique Poudre