Learn More
Stéarate de zinc, technique, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
500g
Spécification
Spécification
| Point de fusion | 118°C |
| CAS | 557-05-1 |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Solide en poudre |
| Quantité | 500 g |
| Formule moléculaire | C36H70O4Zn |
| Numéro MDL | 13031 |
| Synonyme | zinc stearate, zinc distearate, zinc octadecanoate, stearates, hydense, metallac, hytech, mathe, coad, zink distearat |
| Clé InChI | XOOUIPVCVHRTMJ-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Zn+2] |
| Afficher plus |