Learn More
Concentré de solution étalon de zinc, 100 ppm, Reagecon™
BIOPHARMA
Code produit. 11404779 Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100 ml
Solutions étalons pour essais limites comme décrit au chapitre 4 (4.1.2) de la pharmacopée européenne
• Fourni avec certificat d'analyse, numéro de lot et date de péremption
• Concentrés pour préparer des solutions étalon
Spécification
Concentration 100ppm
Conditionnement 100 ml
Quantité 100 mL
Identifiant produit
  • CONCENTRATE TO MAKE (5003401)
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: zinc sulphate (hydrous) (mono-, hexa-andhepta hydrate)