Learn More
Solution métallique standard de zinc 1000ppm, pour ICP, solution HNO3 1M, Fisher Chemical Code produit.: 10714571
Solution métallique standard de zinc 1000ppm, pour ICP, solution HNO3 1M, Fisher Chemical
Code produit. 10714571
500 mL, Flacon en plastique PEHD
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Code produit. 10714571
Marque: Fisher Chemical J/8341/08
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Couleur Incolore
pH 1
CAS 7779-88-6
Formule moléculaire N2O6Zn
Numéro MDL 11291
Quantité 500 mL
Synonyme zinc nitrate, celloxan, zinc dinitrate, nitric acid, zinc salt, unii-edo66f5u49, nitric acid, zinc salt 2:1, nitrate de zinc, x 4 nitrate, nitrate de zinc french, zinc nitrate zn no3 2
Clé InChI ONDPHDOFVYQSGI-UHFFFAOYSA-N
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Zn+2]
Nom IUPAC Zinc ; dinitrate
Poids moléculaire (g/mol) 189.388
CID PubChem 24518
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Forme Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Zinc solution 1000 ppm, standard metal solution in approx. 1M nitric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ A§.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution métallique standard de zinc 1000ppm, pour ICP, solution HNO3 1M, Fisher Chemical >