Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fenêtre optique, sélénide de zinc, épaisseur 2 mm, diam. : 12,7 mm
Code produit. 15487045
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15487045
Marque: Thermo Scientific Chemicals 045666.KS
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Fenêtre optique
Matériau Séléniure de zinc
Épaisseur (métrique) 2mm
Quantité 1 de chaque
Diamètre (métrique) 12,7mm