Learn More
Poudre de zinc, maille -100, 97+ % Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11436800
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
100g
2500g
500g
Code produit. 11436800
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L13310.0E
Demander un format en vrac ou personnalisé
Zinc powder is used in thermal spraying for corrosion protection and in the chemical industry. It provides chemical potential energy in alkaline batteries to pump electrical charges between the negative and positive terminals. It is used as a fuel for model rockets with a mixture of 2.04 parts zinc to one part sulfur. It is used as protective pigment in industrial coatings, as a reducing agent and catalyst in a variety of chemical reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La poudre de zinc est utilisée dans la pulvérisation thermique pour la protection contre la corrosion et dans l’industrie chimique. Elle fournit une énergie potentielle chimique dans les piles alcalines pour pomper les charges électriques entre les bornes négative et positive. Elle est utilisée comme carburant pour les fusées miniatures avec un ratio zinc-souffre de 2,04:1. Elle est utilisée comme pigment protecteur dans les revêtements industriels, comme agent réducteur et catalyseur dans une variété de réactions chimiques.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Notes
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stocker sous gaz inerte sec. Il est sensible à l’air et à l’humidité. Incompatible avec les acides forts, les bases fortes et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-66-6
Formule moléculaire Zn
Poids moléculaire (g/mol) 65.38
Numéro MDL MFCD00011291
Clé InChI HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
CID PubChem 23994
ChEBI CHEBI:30185
Nom IUPAC zinc
SMILES [Zn]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc powder
Point de fusion 420°C
Point d’ébullition 907°C
Densité 7.13
Quantité 2.5 kg
Dimensions de la maille -100 Mesh
Odeur Odorless
Sensibilité Air and moisture sensitive
Forme Poudre
Numéro UN UN1436
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Pourcentage de pureté ≥97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Zinc powder
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Matière solide pyrophorique Catégorie 1
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H250-S'enflamme spontanément au contact de l'air.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Zinc powder