Learn More
Buerkle™ Clé à baril universelle
Ouvre facilement les bouchons de baril serrés. La clé à baril universelle Buerkle™ ouvre sans effort les couvercles avec des bouchons de 19,05 mm à 50,8 mm de diamètre. En acier zingué incassable.
Marque: Buerkle™ 5690-0090
55.04 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Clé à baril universelle pour une ouverture sans effort, même des bouchons les plus serrés de 19,05 mm à 50,8 mm. Un outil incassable en acier zingué.Spécification
Ouverture des bouchons de baril serrés de 19,05 à 50,8 mm | |
Pompe vide-fût inox | |
Acier zingué | |
Clé à baril |