Learn More
Oxyde de zinc, Honeywell Fluka™
Code produit. 15631430 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
6 x 1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
6 pièces
Code produit. 15631430
Marque: Honeywell-Fluka 144396X1KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Puriss., conforme aux spécifications analytiques de BP, Ph. Eur., USP, 99 à 100,5 % (calc. pour la substance séchée)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314-13-2
Formule moléculaire OZn
Poids moléculaire (g/mol) 81.38
Numéro MDL MFCD00011300
Clé InChI XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85
CID PubChem 14806
ChEBI CHEBI:36560
Nom IUPAC oxozinc
SMILES O=[Zn]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc Oxide
Note relative au nom Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP
Quantité 6 x 1 kg
Formule linéaire ZnO
Numéro UN UN3077
Poids de la formule 81.39
Pourcentage de pureté 99 to 100.5% (calc. to the dried substance)
Qualité puriss.