Learn More
Nitrate de zinc hexahydraté, extra-pur, SLR, Fisher Chemical Code produit.: 10020360
Nitrate de zinc hexahydraté, extra-pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10020360
500 g
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
Code produit. 10020360
Marque: Fisher Chemical Z/1150/53
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 10196-18-6
Formule moléculaire H12N2O12Zn
Poids moléculaire (g/mol) 297.48
Numéro MDL MFCD00149889
Clé InChI JGPSMWXKRPZZRG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zinc nitrate hexahydrate, zinc ii nitrte, zincnitratehexahydrate, acmc-1bzdd, n2o6zn.6h2o, ksc176g7t, zinc nitrate hexahydrate, puratronic, zinc nitrate, zinc 2+ hexahydrate dinitrate, zinc nitrate hexahydrate, p.a
CID PubChem 15865313
Nom IUPAC dinitrate de zinc hexahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Point de fusion 36°C
Couleur Blanc
pH 5.1
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Poids de la formule 297.46g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Zinc nitrate hexahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Nitrate de zinc hexahydraté, extra-pur, SLR, Fisher Chemical >